missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 4-C-Nitromethylene-Beta-D-arabinopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 4-C-Nitromethylene-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 383173-64-6 |
| Molekylformel | C13 H17 N O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO7/c15-10-11(16)13(17,7-14(18)19)8-21-12(10)20-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12,15-17H,6-8H2/t10-,11-,12+,13+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O)(C[N+](=O)[O-])CO[C@H]1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R)-5-(nitromethyl)-2-phenylmethoxyoxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.28 |
| Formel vikt | 299.1005 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?