Läs mer
Bensyl 4-klorofenylketon, 98 %
Produktkod. 11498516
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498516 25 g 25g
11488516 5 g 5g
11408526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15959.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1889-71-0
Molekylformel C14H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 230.69
MDL-nummer MFCD00016342
InChI-nyckel DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
PubChem CID 233840
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)-2-fenyletanon
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Smältpunkt 103 °C till 107 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 976443
Formel vikt 230.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.