Läs mer
Bensyl 4-fluorfenylketon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| CAS | 347-84-2 |
| Molekylformel | C14 H11 F O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorfenyl)-2-fenyletanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.23 |
| Formel vikt | 214.0794 |