Läs mer
Bensyl 4-hydroxybenzoat, 99 %
Produktkod. 11449263
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449263 10 g 10g
11459263 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449263 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11735.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-18-8 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-18-8
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.25
MDL-nummer MFCD00016471
InChI-nyckel MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylparaben, benzyl p-hydroxybenzoate, nipabenzyl, parosept, benzyl paraben, benzyl parasept, benzyl tegosept, solbrol z, benzyl-parasept, p-hydroxybenzoic acid benzyl ester
PubChem CID 7180
ChEBI CHEBI:34571
IUPAC-namn bensyl-4-hydroxibensoat
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2115995
Formel vikt 228.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.