Läs mer
Bensyl 4-hydroxybenzoat, 99 %
Produktkod. 11334589
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334589 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11334589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11735.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kvantitet 500 g
Procent renhet 99%
Fysisk form Solid