Läs mer
Bensyl 4-hydroxybenzoat (bensylparaben), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Benzyl Paraben) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2 |
| Formel vikt | 228.0786 |
| Procent renhet | >95% |