Läs mer
Benzyl (4-Hydroxyphenyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl (4-Hydroxyphenyl)acetate |
| CAS | 27727-37-3 |
| Molekylformel | C15H14O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-benzeneacetic Acid Phenylmethyl Ester, (p-Hydroxyphenyl)acetic Acid Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c16-14-8-6-12(7-9-14)10-15(17)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16H,10-11H2 |
| LEDER | Oc1ccc(CC(=O)OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | benzyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vikt | 242.0943 |