Läs mer
Bensyl 4-hydroxyfenylketon, 97 %
Produktkod. 10692825 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10692825 5 g 5g
10421094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10692825 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105980050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 2491-32-9 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2491-32-9
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00002360
InChI-nyckel JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethanone, 4-hydroxydeoxybenzoin, acetophenone, 4'-hydroxy-2-phenyl, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethan-1-one, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenyl, acmc-20alpm, 4-hydroxydesoxybenzoin, p-phenylacetyl phenol, maybridge3_000426
PubChem CID 75607
IUPAC-namn 1-(4-hydroxifenyl)-2-fenyletanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 148 °C till 151 °C
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2C(O)C6H4OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 08, 165
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 212.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.