Läs mer
Bensyl-4-hydroxitetrahydro-1(2H)-pyridinkarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10703633
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10703633 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10661683 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10703633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00787CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 95798-23-5
Molekylformel C13H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 235.28
MDL-nummer MFCD01863722
InChI-nyckel JKIUUDJOCYHIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-cbz-4-hydroxypiperidine, n-cbz-4-hydroxy-1-piperidine, benzyl 4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester, n-cbz-4-hydroxypiperidine, n-benzyloxycarbonyl piperidin-4-ol, 4-hydroxypiperidine, n-cbz protected, 4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
PubChem CID 2794620
IUPAC-namn bensyl-4-hydroxipiperidin-1-karboxylat
LEDER OC1CCN(CC1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.554g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 235.28
Procent renhet 97%