missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-Beta-O-galactopyranosyl)- 2,3,6-tri-O-acetyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-O-galactopyranosyl)-2,3,6-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 67310-53-6 |
| Molekylformel | C33 H42 O18 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H42O18/c1-16(34)41-14-24-26(44-18(3)36)28(45-19(4)37)31(48-22(7)40)33(50-24)51-27-25(15-42-17(2)35)49-32(43-13-23-11-9-8-10-12-23)30(47-21(6)39)29(27)46-20(5)38/h8-12,24-33H,13-15H2,1-7H3/t24-,25-,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetyloxy-6-phenylmethoxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 726.68 |
| Formel vikt | 726.2371 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?