Läs mer
Bensyl 5-amino-1H-pyrazol-4-karboxylat, 98+%
Produktkod. 11324805
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324805 1 g 1g
11334805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17859.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32016-28-7 | C11H11N3O2 | 217,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32016-28-7
Molekylformel C11H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 217.23
MDL-nummer MFCD03426023
InChI-nyckel QBEUXDWEKIOSIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, benzyl 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-20alpl, phenylmethyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid benzyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-, phenylmethyl ester
PubChem CID 4360500
IUPAC-namn bensyl-5-amino-lH-pyrazol-4-karboxylat
LEDER NC1=C(C=NN1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smältpunkt 121°C to 123°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 791498
Formel vikt 217.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.