missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 6-Hydroxyhexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 125878-06-0 |
| Molekylformel | C13 H18 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzyl 6-Hydroxycaproate, 6-Hydroxy-hexanoic Acid Phenylmethyl Ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-Azidobutanoate, (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 4-Azidobutanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-azidobutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c14-10-6-2-5-9-13(15)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,14H,2,5-6,9-11H2 |
| LEDER | O=C(OCC=1C=CC=CC1)CCCCCO |
| IUPAC-namn | benzyl 6-hydroxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28022 |
| Formel vikt | 222.1256 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?