missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-exo-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-exo-amine |
| CAS | 76272-36-1 |
| Molekylformel | C14 H20 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2/c15-12-8-13-6-7-14(9-12)16(13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10,15H2/t12-,13-,14+ |
| LEDER | N[C@@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2Cc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.32 |
| Formel vikt | 216.1626 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?