Läs mer
Bensylacetat, 99 %
Produktkod. 11465467
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465467 500 g 500g
11475467 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23472.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-11-4 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Bensylacetat kan användas som lösningsmedel med hög kokpunkt i beläggningar, som bläckbeläggning, bindemedel och färgborttagningsmedel. Det används i tvål och andra kemiska essenser och har effekten att främja i blom- och fantasiessenser i jasmin, vit orkidé, doftande groblad, gekkakou, narcissus och andra essenser. Det är ett mjukgörare för jonoformembran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensylacetat kan användas som lösningsmedel med hög kokpunkt i beläggningar, som bläckbeläggning, bindemedel och färgborttagningsmedel. Det används i tvål och andra kemiska essenser och har effekten att främja i blom- och fantasiessenser i jasmin, vit orkidé, doftande groblad, gekkakou, narcissus och andra essenser. Det är ett mjukgörare för jonoformembran.
Löslighet Lösligt i vatten 3,1 g/L
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-11-4
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00008712
InChI-nyckel QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic acid benzyl ester, benzyl ethanoate, acetic acid, phenylmethyl ester, phenylmethyl acetate, acetic acid, benzyl ester, alpha-acetoxytoluene, phenylmethyl ethanoate, acetoxymethyl benzene, benzylester kyseliny octove, caswell no. 081ea
PubChem CID 8785
ChEBI CHEBI:52051
IUPAC-namn bensylacetat
LEDER CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl acetate
Smältpunkt °C to 51°C
Densitet 1.053
Kokpunkt 205°C to 207°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Analysprocentintervall 99+%
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 500 g
Beilstein 1908121
Merck Index 14,1123
Löslighetsinformation Soluble in water 3.1g/L.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.