Läs mer
Bensensylacetat, TRC
Produktkod. 30336055
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30336055 50 g
1 options
Produktkod. 30336055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB22262550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl acetate
CAS 140-11-4
Molekylformel C9 H10 O2
Kvantitet 50 g
Synonym Acetic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl alcohol, acetate (6CI), (Acetoxymethyl)benzene, Benzyl acetate, Benzyl ethanoate, NSC 4550, Phenylmethyl acetate, α-Acetoxytoluene
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
LEDER CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn Bensenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681