Läs mer
Bensenylacetat, 97 %
Produktkod. 11304589
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304589 25 g 25g
11452727 50 g 50g
11314589 100 g 100g
11462727 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11304589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14915.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5396-89-4 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
Bensylacetoacetat används som en farmaceutisk och finkemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensylacetoacetat används som en farmaceutisk och finkemisk mellanprodukt.
Löslighet Det är lösligt
i alkaliska lösningar.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5396-89-4
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.214
MDL-nummer MFCD00008785
InChI-nyckel WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl acetoacetate, acetoacetic acid benzyl ester, benzyl acetylacetate, acetoacetic acid, benzyl ester, phenylmethyl 3-oxobutanoate, butanoic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, benzyl beta-ketobutyrate, ac-benzyl, unii-f9s0xgv18x, f9s0xgv18x
PubChem CID 142266
IUPAC-namn bensyl-3-oxobutanoat
LEDER CC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl acetoacetate
Densitet 1.113
Kokpunkt 276°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 25 g
Beilstein 2049615
Löslighetsinformation It is soluble in alkali solutions.
Formel vikt 192.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.