Läs mer
Bensylacetoacetat, TRC
Produktkod. 30345900
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30345900 1 g
1 options
Produktkod. 30345900 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2100201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Acetoacetate
CAS 5396-89-4
Molekylformel C11H12O3
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Oxobutanoic Acid Benzyl Ester, 3-Oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Benzyl Ester, Benzyl 3-Oxobutanoate, Benzyl 3-Oxobutyrate, Benzyl Acetoacetate, Benzyl Acetylacetate, NSC 4391, Phenylmethyl 3-Oxobutanoate
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
LEDER CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn Bensyl 3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 192.21
Formel vikt 192.0786