missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl Acetoacetic Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Acetoacetic Amide |
| CAS | 882-36-0 |
| Molekylformel | C11 H13 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-9(13)7-11(14)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,12,14) |
| LEDER | CC(=O)CC(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-3-oxobutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?