Läs mer
Bensylakrylat, 98%, stab. med ca 150 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359268
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11359268
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043204.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
Framställning av polyakrylater med högt brytningsindex
Framställning av polyakrylater med högt brytningsindex. Bensylakrylat används vid framställning av bensylester av heptansyra. Det används för att framställa polybensylakrylat med azobisisobutyronitril som initiator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2495-35-4
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00048147
InChI-nyckel GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl acrylate, benzylacrylate, 2-propenoic acid, phenylmethyl ester, sartomer sr 432, acrylic acid, benzyl ester, acrylic acid benzyl ester, phenylmethyl prop-2-enoate, benzyl 2-propenoate, fancryl fa-bza, acrylic acid benzyl
PubChem CID 75617
IUPAC-namn bensylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Benzyl acrylate
Namnnotering Stabilized with ≈150ppm 4-methoxyphenol
Färg Färglös
Densitet 1.06 g/mL
Kokpunkt 111°C (8 mmHg)
Linjär formel C6H5CH2CO2CH=CH2
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3082
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents and water.
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado