Läs mer
Bensylakrylat, 98 %, stab. med ca 150 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11369268
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369268 50 g 50g
11366199 10 g 10g
11359268 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043204.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Tillverkning av polyakrylater med hög brytningsindex | CAS: 2495-35-4 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Framställning av polyakrylater med högt brytningsindex. Bensylakrylat används vid framställning av bensylester av heptansyra. Det används för att framställa polybensylakrylat med azobisisobutyronitril som initiator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2495-35-4
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00048147
InChI-nyckel GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl acrylate, benzylacrylate, 2-propenoic acid, phenylmethyl ester, sartomer sr 432, acrylic acid, benzyl ester, acrylic acid benzyl ester, phenylmethyl prop-2-enoate, benzyl 2-propenoate, fancryl fa-bza, acrylic acid benzyl
PubChem CID 75617
IUPAC-namn bensylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl acrylate
Namnnotering Stabiliserat med ≈150 ppm 4-metoxyfenol
Färg Färglös
Densitet 1.06 g/mL
Kokpunkt 111 °C (8 mmHg)
Linjär formel C6H5CH2CO2CH=CH2
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3082
Löslighetsinformation Blandbar med organiska lösningsmedel och vatten.
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.