Läs mer
Bensylakrylat (stabiliserat med 50 ppm MEHQ), TRC
Produktkod. 30348445
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30348445 5 g
1 options
Produktkod. 30348445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1969755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Acrylate
CAS 2495-35-4
Molekylformel C10H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Propenoic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl 2-Propenoate, Acrylic Acid Benzyl Ester, Fancryl FA-BZA, FA-BZA, NSC 20964, SR 432, Sartomer SR 432, V 160, V 180, Viscoat 160
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
LEDER C=CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn Bensylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681