Läs mer
Bensylalkohol, 99 %
Produktkod. 11392086
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392086 1000 g 1kg
11382086 250 g 250g
11302096 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03292.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 SEK
    496.65 SEK / 1kg
    Save 98.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108,14 g/mol
Bensylalkohol används i stor utsträckning som lösningsmedel för dielektroforetisk omkonfiguration av nanotrådar, bläck, färger, lacker och epoxihartsbeläggningar och som en prekursor till en mängd olika estrar som används i tvål, parfymer och smakämnen. Det används som ett lokalbedövningsmedel som minskar smärtan i samband med lidokaininjektion. Den har en mängd olika applikationer inom babyprodukter, badprodukter, tvål och tvättmedel, ögonmakeup, rouge, rengöringsprodukter, sminkprodukter samt hår-, nagel- och hudvårdsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensylalkohol används i stor utsträckning som lösningsmedel för dielektroforetisk omkonfiguration av nanotrådar, bläck, färger, lacker och epoxihartsbeläggningar och som en prekursor till en mängd olika estrar som används i tvål, parfymer och smakämnen. Det används som ett lokalbedövningsmedel som minskar smärtan i samband med lidokaininjektion. Den har en mängd olika applikationer inom babyprodukter, badprodukter, tvål och tvättmedel, ögonmakeup, rouge, rengöringsprodukter, sminkprodukter samt hår-, nagel- och hudvårdsprodukter.
Löslighet Blandbar med
vatten, bensen, metanol, kloroform, etanol, aceton och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-namn fenylmetanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl alcohol
Smältpunkt -15 °C
Densitet 1.045
Kokpunkt 205 °C
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.54
Kvantitet 1000 g
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, bensen, metanol, kloroform, etanol, aceton och eter.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.