Läs mer
Benzyl alcohol, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15635400
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 15635400
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 4028342.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent,≥99.0%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-namn phenylmethanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl alcohol
Smältpunkt -16°C to -13°C
Densitet 1.045g/mL at 25°C
Kokpunkt 203°C to 205°C
Flampunkt 96°C (204.8°F)
Tändningsrester ≤0.005%
Tändpunkt 817°F
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5CH2OH
Brytningsindex n20/D 1.539
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer UN3334
Beilstein 878307
Ångdensitet 3.7 (vs air)
Formel vikt 108.14g/mol
Ångtryck 13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C)
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Liquid