Läs mer
Bensylalkohol, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 12645097 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12645097 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 12645097 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447720010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 SEK
    1613.55 SEK / 1 L
    Save 156.45 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Alcohol
CAS 100-51-6
Smältpunkt -15,0 °C
Densitet 1.0440g/mL, 1.044
Kokpunkt 205,0 °C
Flampunkt 96 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H8O
Linjär formel C6H5CH2OH
Brytningsindex 1,5380 till 1,5410
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Kvantitet 1 L
Merck Index 15,1127
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 40 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbart med alkohol, eter, aceton, kloroform, dmf och metylklorid
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Viskositet 6,6 mPa (20 °C)
Formel vikt 108.14
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.