Läs mer
Benzyl Alcohol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10203470 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 10203470
Brand: Fisher Chemical B/2550/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylformel C7H8O
MDL-nummer 4599
Specifikationer
Smältpunkt -15°C
Färg Yellow
Kokpunkt 205°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 3.72
Formel vikt 108.14g/mol
Ångtryck 0.13mbar at 20°C
Fysisk form Liquid