Läs mer
Bensylalkohol, För ACS-analys, Reagenskvalitet, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436281 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436281 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11436281 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219388280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 SEK
    408.95 SEK / 100ml
    Save 21.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl alcohol
Namnnotering För ACS-analys
CAS 100-51-6
Färg Färglös
Densitet 1,0442 g/cm3 vid 22,5 °C
Analysprocentintervall 0.99
Molekylformel C7H8O
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Kvantitet 100 mL
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Formel vikt 108.13
Kvalitet Reagens
Fysisk form Vätska