Läs mer
Bensensylalkohol, Solstice
Produktkod. 15607170
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15607170 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15607170 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 807081L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 SEK
    2996.45 SEK / 1 L
    Save 273.55 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ , GC-Headspace testad,≥ 99,9 % (GC)
Solstice Chromasolv™ GC-headspace-lösningsmedel:
  • utvecklad särskilt för identifiering och kvantifiering av restlösningsmedel i läkemedel med GC-headspace-metoder beskrivna i monografier från United States Pharmacopeia (USP) eller European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) och enligt International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) riktlinjer
  • mycket rena lösningsmedel med extremt låga koncentrationer av de definierade residuala lösningsmedlen
  • Toppmoderna produktions- och applikationstester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Densitet 1,045 g/ml vid 25 °C
Flampunkt 96 °C (204,8 °F)
Tändpunkt 817 °F
Molekylformel C7H8O
Linjär formel C6H5CH2OH
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3334
Beilstein 878307
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
Ångdensitet 3.7 (vs luft)
ChEBI CHEBI:17987
Formel vikt 108,14 g/mol
Ångtryck 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C)
Procent renhet ≥99,9 % (GC)
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.