Läs mer
Bensylalkohol, Mikromol™
Produktkod. 17913266
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17913266 250 mg
1 options
Produktkod. 17913266 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0795.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Analyt- eller komponentnamn Benzyl alcohol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzalkonium Chloride Imp. A (EP), Benzyl Alcohol, Benzenemethanol, Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, alpha-Hydroxytoluene, alpha-Toluenol, Benzalkonium Chloride Impurity A, Benzalkonium Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
LEDER OCc1ccccc1
IUPAC-namn fenylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 108,0575 g/mol