Beskrivning
- Det kan användas för bensylering av toluen.
- Bensylalkohol (BnOH) är en monoaromatisk primär alkohol som ofta används som lösningsmedel och en mellanprodukt i kosmetiska formuleringar, läkemedels- och smak-/doftindustrin.
- Det visar bakteriostatiska egenskaper.
- Kommersiell metod för dess syntes är genom alkalisk hydrolys av bensylklorid.
- Konformationsstudier genom ab initio-beräkningar visar gauche cis-konformation kring alkoholgruppen.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 100-51-6 |
| Smältpunkt | °C till 15.3 °C (litteratur) |
| Färg | ≤20 (APHA) |
| Densitet | 1,0442 g/cm3 vid 22,5 °C (bokstavligen) |
| Kokpunkt | 205,4 °C (vid 1013 hPa (litteratur)) |
| Flampunkt | 204,8 °F/96 °C (Lit.) |
| Anteckningar om analysprocent | 0.999 |
| Molekylformel | C7H8O |
| Brytningsindex | 0,03 hPa vid 20 °C; 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C) (Lit.) |
| MDL-nummer | MFCD00004599,MFCD03792087 |
| Visa mer |