Läs mer
Bensylalkohol, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15508514 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska, med septum
Förpackningsstorlek:
100ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15508514 100 mL Glasflaska 100ml
15518514 1 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska, med septum -
15548614 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15508514 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 903910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 SEK
    2218.22 SEK / 100ml
    Save 96.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-namn fenylmetanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Alcohol
Flampunkt 93.00°C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Densitet 1L = 1.05kg
Formel vikt 108.14
Kvalitet Multi-Compendial/NF
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol