Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Alcohol |
| Flampunkt | 93,00 °C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 4 L |
| Densitet | 1L = 1.05kg |
| Formel vikt | 108.14 |
| Kvalitet | Multi-Compendial/NF |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Benzyl Alcohol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol