Läs mer
Bensylalkohol, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15538514 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15538514 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
1 options
Produktkod. 15538514 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 904003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9313.43 SEK
    8382.19 SEK / 4 L
    Save 931.24 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Alcohol
CAS 100-51-6
Flampunkt 93,00 °C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H8O
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Kvantitet 4 L
Densitet 1L = 1.05kg
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Formel vikt 108.14
Kvalitet NF
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl Alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol