Läs mer
Bensylalkohol, puriss., 99 till 100,5 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15632500
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15632500 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15642500 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15632500 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 241224X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9560.00 SEK
    7967.00 SEK / Paket med 4
    Save 1593.00 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, Ph. Eur., NF, 99-100,5 % (GC)
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-namn fenylmetanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Alcohol
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph.Eur.BP, NF
Kokområde 203° till 205 °C (bokstavlig)
Smältpunkt -16 °C till -13 °C
Densitet 1,045 g/ml vid 25 °C
Flampunkt 96 °C (204,8 °F)
Tändningsrester ≤0,005 % (som SO4)
Tändpunkt 817 °F
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2OH
Kvantitet 4 x 2.5 L
UN-nummer UN3334
Beilstein 878307
Ångdensitet 3.7 (vs luft)
Formel vikt 108,14 g/mol
Ångtryck 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C)
Procent renhet 99 till 100,5 % (GC)
Kvalitet puriss.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.