Läs mer
Bensylalkohol, puriss., 99 till 100,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7120223
Kvantitet:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15642500
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 241226X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., NF, 99-100,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-namn fenylmetanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Alcohol
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF
Kokområde 203° to 205°C (lit.)
Smältpunkt -16°C to -13°C
Densitet 1.045g/mL at 25°C
Flampunkt 96°C (204.8°F)
Tändningsrester ≤0.005% (as SO4)
Tändpunkt 817°F
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2OH
Kvantitet 6 x 1 L
UN-nummer UN3334
Beilstein 878307
Ångdensitet 3.7 (vs air)
Formel vikt 108.14g/mol
Ångtryck 13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C)
Procent renhet 99 to 100.5% (GC)
Kvalitet puriss.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302 + H332-Skadligt vid förtäring eller inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.