Läs mer
Bensylalkohol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Produktkod. 15622500
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
30 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15622500 30 kg 30kg
15602500 1 L 1 L
15612500 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15622500 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 2412230KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-namn fenylmetanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Alcohol
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF
Densitet 1.045g/mL at 25°C
Flampunkt 96°C (204.8°F)
Tändningsrester ≤0.005% (as SO4)
Tändpunkt 817°F
Linjär formel C6H5CH2OH
Kvantitet 30 kg
UN-nummer 3334
Beilstein 878307
Ångdensitet 3.7 (vs air)
Formel vikt 108.14g/mol
Ångtryck 13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C)
Procent renhet 99 to 100.5% (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.