Läs mer
Bensylalkohol, Puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,0 % (GC), Solstice
Description
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
- prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
- lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
- variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
- alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Alcohol |
| Namnnotering | ACS-reagens |
| Smältpunkt | -15,4 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1,045 g/ml vid 25 °C |
| Kokpunkt | 203 °C till 205 °C |
| Flampunkt | 96 °C (204,8 °F) |
| Tändningsrester | ≤0,005 % (som SO4) |
| Tändpunkt | 817 °F |
| Förpackning | Glasflaska |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Benzyl alcohol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: benzyl alcohol