Läs mer
BENZYL ALCOHOL PURISS., PH-QUALITY, Honeywell Riedel-de Haen™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl alcohol |
| CAS | 100-51-6 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Smältpunkt | -15.4°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.045 g/cm3 (20°C) |
| Kokpunkt | 205.3°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | 100.4°C |
| Molekylformel | C7H8O |
| Linjär formel | C6H5CH2OH |
| Visa mer |