Läs mer
Beschreibung
- ≥95% for general laboratory use.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Alcohol |
| Smältpunkt | -15.4°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.045g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 205.3°C |
| Flampunkt | 96°C (204.8°F) |
| Tändpunkt | 817°F |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Linjär formel | C6H5CH2OH |
| Brytningsindex | n20/D 1.539(lit.) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzyl alcohol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?