Läs mer
Benzyl Alcohol, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. p-7120224 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
Produktkod. 15680980
Brand: Honeywell Research Chemicals 108006100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-namn phenylmethanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Alcohol
Smältpunkt -15.4°C
Färg Colorless
Densitet 1.045g/mL at 25°C
Kokpunkt 205.3°C
Flampunkt 96°C (204.8°F)
Tändpunkt 817°F
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5CH2OH
Brytningsindex n20/D 1.539(lit.)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3334
Beilstein 878307
Ångdensitet 3.7 (vs air)
Formel vikt 108.14g/mol
Ångtryck 3.75mmHg (77°C), 13.3mmHg (100°C)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302 + H332-Skadligt vid förtäring eller inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.