Läs mer
Benzyl Alcohol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15881731
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15881731 25 L 25 L
15851731 100 mL 100ml
15861731 1 L 1 L
15871731 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15881731 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8222599025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Kvalitet Research
Molekylformel C6H5CH2OH
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Specifikationer
Smältpunkt −16-−13°C (Lit.)
Densitet 1.045 g/mL at 25°C
Kokpunkt 203°C to 205°C
MDL-nummer MFCD00004599
Kvantitet 25 L
Synonym Benzenemethanol, Benzenemethanol