Läs mer
Benzyl Alcohol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12949434 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 12949434
Brand: SPEX Certiprep S460
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Benzyl alcohol100-51-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl alcohol
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 100-51-6, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C7H8O
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn phenylmethanol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:17987
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only