Läs mer
Bensylalkohol, specificerad enligt krav från Ph.Eur.
Produktkod. 12695037 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12695037 1 L Glasflaska 1 L
12622906 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12695037 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 SEK
    760.65 SEK / 1 L
    Save 164.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-nyckel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-namn fenylmetanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl alcohol
Smältpunkt -15,0 °C
Densitet 1.0440g/mL, 1.044
Kokpunkt 205,0 °C
Flampunkt 96 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2OH
Brytningsindex 1,5380 till 1,5410
Kvantitet 1 L
Merck Index 15,1127
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 40 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbart med alkohol, eter, aceton, kloroform, dmf och metylklorid
Viskositet 6,6 mPa (20 °C)
Formel vikt 108.14
Relaterade ämnen mer än bensylalkohol)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.