Läs mer
Bensylalkohol, TRC
Produktkod. 30455509
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30455509 100 g
1 options
Produktkod. 30455509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT536635100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H8 O
Kvantitet 100 g
Synonym Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, α-Hydroxytoluene, α-Toluenol
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
LEDER OCc1ccccc1
IUPAC-namn fenylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Formel vikt 108.0575