Läs mer
Bensylalkohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl alcohol |
| CAS | 100-51-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H8 O |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, α-Hydroxytoluene, α-Toluenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2 |
| LEDER | OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | fenylmetanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.14 |
| Visa mer |