missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl-alpha,alpha-d2-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzylamine-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 15185-02-1 |
| Molekylformel | C7 D2 H7 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzenemethan-d2-amine (9 CI), Benzyl-α,α-d2-amine (8 CI), α,α-Dideuteriobenzylamine, α-Dideuteriobenzylamine, Benzylamine-d2, Benzylamine-α,α-d2, Benzylamine-α,α-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6,8H2/i6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | dideuterio(phenyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.1654 |
| Formel vikt | 109.0861 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?