Läs mer
Benzyl-alpha,alpha-d2 Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Bromide-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 51271-29-5 |
| Molekylformel | C7 D2 H5 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, (bromomethyl-d2)- (9 CI, ACI), (Bromomethyl-d2)benzene (ACI), Toluene-α,α-d2, α-bromo- (6 CI), [Bromo(dideuterio)methyl]benzene, Benzyl bromide-α,α-D2, α,α-Dideuterobenzyl bromide, Benzyl-α,α-d2 bromide, Benzyl bromide-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [bromo(dideuterio)methyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.0468 |
| Formel vikt | 171.9857 g/mol |
| Visa mer |