Läs mer
Bensylazid, 94 %
Produktkod. 11382878
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382878 10 g 10g
11392878 2 g 2g
11372878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032635.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 622-79-7 | C7H7N3 | 133,154 g/mol
Bensylazid används vid syntes av 1,2,3-triazolderivat. Det fungerar som ett reagens som används för att introducera en PhCH2N -grupp i en molekyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-79-7
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.154
MDL-nummer MFCD00013836
InChI-nyckel UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029
PubChem CID 12152
IUPAC-namn azidometylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Azide
Densitet 1.0655 g/mL
Kokpunkt 82°C to 85°C (16 mmHg)
Flampunkt 43°C (110°F)
Analysprocentintervall 94%
Brytningsindex 1.5341
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in waterMiscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formel vikt 133.15
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl azide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl azide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.