Läs mer
Bensylazid, 94 %
Beskrivning
Bensylazid används vid syntes av 1,2,3-triazolderivat. Det fungerar som ett reagens som används för att introducera en PhCH2N -grupp i en molekyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl azide |
| Densitet | 1.0655 |
| Kokpunkt | 82 °C till 85 °C (16 mm) |
| Flampunkt | 43 °C (110 °F) |
| Analysprocentintervall | 94% |
| Brytningsindex | 1.5341 |
| Kvantitet | 2 g |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vattenBlandbar med etanol och dietyleter. Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 133.15 |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- Benzyl azide
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyl azide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.