Läs mer
Bensylbenzoat, 99+%
Produktkod. 11372076
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372076 250 g 250g
11382076 1000 g 1kg
11392076 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11372076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03258.30
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Bensylbensoat används som avvisande medel för chiggers, fästingar och myggor. Det är en effektiv och billig lokal behandling för mänsklig skabb. Det har vasodilaterande och spasmolytiska effekter och finns i många läkemedel mot astma och kikhosta. Det är också en färgämnesbärare, lösningsmedel för cellulosaderivat, mjukgörare och fixeringsmedel i parfymindustrin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Blandbar med etanol, alkohol
, kloroform, eter, oljor.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara i en tättsluten behållare. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-51-4
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00003075
InChI-nyckel SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
IUPAC-namn bensylbensoat
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl benzoate
Smältpunkt 18 °C till 20 °C
Densitet 1.112
Kokpunkt 323 °C till 324 °C
Flampunkt 147 °C (296 °F)
Linjär formel C6H5CO2CH2C6H5
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 2049280
Merck Index 14,1127
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, alkohol, kloroform, eter och oljor.
Formel vikt 212.25
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl benzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.