Läs mer
Bensylbenzoat, 99+%
Produktkod. 10396210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10396210 1 L Glasflaska 1 L
10654752 250 mL Glasflaska 250ml
10607744 5 L Plast trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10396210 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105860010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1402.12 SEK
    1259.65 SEK / 1 L
    Save 142.47 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-51-4
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00003075
InChI-nyckel SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
IUPAC-namn bensylbensoat
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl benzoate
Aciditet 0,3 mg KOH/g max.
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18,0 °C till 20,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.1180g/mL, 1.118
Kokpunkt 323,0 °C
Flampunkt 147 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CO2CH2C6H5
Brytningsindex 1,5670 till 1,5700
Kvantitet 1 L
Beilstein 09, 121
Merck Index 15, 1130
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 15,3 mg/l (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, kloroform och eter, olöslig i glycerol
Viskositet 10,9 mPa (25 °C)
Formel vikt 212.25
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.